Merck
HT-TLI200XG
SAFC
Thallium(I) iodide
anhydrous, beads
About This Item
Fórmula lineal:
TlI
Número de CAS:
Peso molecular:
331.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Formulario
beads
mp
440 °C (lit.)
densidad
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)