H8803
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
bp
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
InChI key
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for the preparation of cyclic and acyclic polyfluorosiloxanes as precursors to per- and polyfluoroethers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)