Merck
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
Sinónimos:
1,4-Benzodioxan-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI key
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c