Documentos clave
GF98961261
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinónimos:
FE290300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 989-612-61
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)