Merck
GF98781496
Beryllium
foil, thickness 1.0 mm, purity 99%, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
BE000330, Glucinium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Be
Número de CAS:
Peso molecular:
9.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141501
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1198 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 987-814-96
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
1.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
densidad
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)