Documentos clave
GF98140552
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.023 mm, L 0.5 m, ohms/square 2
Sinónimos:
ES301923
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 9,935.00
MXP 9,935.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 9,935.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 9,935.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 981-405-52
Longitud
0.5 m
grosor
0.023 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)