Documentos clave
GF97869964
Alumina/Silica/Boria
fabric, weight.m-2 -400g, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, weight 400 g, coil width 25.4 mm
Sinónimos:
AL623541
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 11,453.00
MXP 11,453.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 11,453.00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
MXP 11,453.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fabric
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 978-699-64
Longitud
2 m
bobina anchura
25.4 mm
peso
400 g
per meter squared
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)