GF97327660
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.375 mm, size 500 × 500 mm
Sinónimos:
CT301340
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 973-276-60
size
500 × 500 mm
thickness
0.375 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)