Documentos clave
GF96978245
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Sinónimos:
IN080250
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 11,537.00
MXP 11,537.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 11,537.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 11,537.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 969-782-45
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)