Merck
GF96854013
Gold
wire, 0.20 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.995%
Sinónimos:
AU005137
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 5,616.00
MXP 5,616.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 5,616.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Au
Número de CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 5,616.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.995%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 968-540-13
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longitud
0.1 m
diámetro
0.20 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)