Documentos clave
GF96338357
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 500mm, 0.25mm thickness
Sinónimos:
MG010250
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 12,042.00
MXP 12,042.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 12,042.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 12,042.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 963-383-57
tamaño × grosor
200 mm × 500 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)