Documentos clave
GF95819811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 20 m
Sinónimos:
ES305950
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 5,417.00
MXP 5,417.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 5,417.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 5,417.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 958-198-11
Longitud
20 m
Diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)