Documentos clave
GF95579252
Nickel-molybdenum alloy, Ni84Mo16
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinónimos:
NJ046010
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 12,585.00
MXP 12,585.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 12,585.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 12,585.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 955-792-52
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)