Documentos clave
GF94807176
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 4.5 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinónimos:
CV313045
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 948-071-76
tamaño
150 × 150 mm
grosor
4.5 mm
color
clear
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)