Merck
GF94704510
Nickel
insulated wire, length 20 m, conductor diameter 0.125 mm, insulation thickness 0.005 mm
Sinónimos:
NI005825
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 16,159.00
MXP 16,159.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 16,159.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 16,159.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 947-045-10
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
Longitud
20 m
Diámetro
0.125 mm
aislamiento grosor
0.005 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)