Merck
GF94586440
Rhenium
foil, thickness 0.03 mm, length 0.5 m, coil width 0.76 mm
Sinónimos:
RE000220
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Re
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141737
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 945-864-40
Longitud
0.5 m
bobina anchura
0.76 mm
grosor
0.03 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
densidad
21.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)