GF92995329
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
FP323075
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-953-29
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)