GF90919222
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
AM303100
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 909-192-22
size
100 × 100 mm
thickness
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)