Merck
GF88891509
Rhenium
foil, thickness 0.04 mm, length 2 m, coil width 0.7 mm
Sinónimos:
RE000228
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Re
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12141737
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 888-915-09
L
2 m
coil width
0.7 mm
thickness
0.04 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)