Documentos clave
GF86972697
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton cr
Sinónimos:
IM301212
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 869-726-97
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)