GF86768128
Tungsten boride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinónimos:
W 506010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 867-681-28
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)