Saltar al contenido
Merck
Todas las fotos(1)

Documentos clave

GF86500908

Polytetrafluoroethylene

(PTFE), rod, diam. 50 mm, L 500 mm

Sinónimos:

FP307985

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23

form

rod

manufacturer/tradename

Goodfellow 865-009-08

L

500 mm

diam.

50 mm

General description

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Legal Information

Product of Goodfellow

Storage Class

11 - Combustible Solids

wgk_germany

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico