GF85927056
Aluminum
microleaf disks, 25mm, thinness 0.5μm, specific density 120.6μg/cm2, removable support, 99.999%
Sinónimos:
Aluminum, AL004950
About This Item
Ensayo
≥99.999%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 859-270-56
resistividad
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)