Documentos clave
GF85806579
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, gray
Sinónimos:
CV317910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 858-065-79
Longitud
1000 mm
Diámetro
10 mm
color
gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)