Documentos clave
GF85298732
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 500 g, condition wood flour composite
Sinónimos:
PH326301
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 852-987-32
peso
500 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)