Documentos clave
GF85293186
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, clear amber
Sinónimos:
SU301050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 852-931-86
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.05 mm
color
clear amber
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)