GF84427634
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 15mm disks, 0.01mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU040210
About This Item
Productos recomendados
form
foil (disks - as rolled)
manufacturer/tradename
Goodfellow 844-276-34
size × thickness
15 mm × 0.01 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)