GF83716139
Titanium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.6+%
Sinónimos:
TI000290
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.6%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 837-161-39
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
size
100 × 100 mm
thickness
0.025 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)