GF83314155
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NI105855
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descripción
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 833-141-55
Longitud
100 mm
conductor diám.
0.25 mm
aislamiento grosor
0.04 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)