Documentos clave
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
Sinónimos:
AL137910
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 817-406-40
L
500 mm
diameter
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)