Documentos clave
GF81502972
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
200mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Sinónimos:
CU137400
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 815-029-72
L × grosor de la pared
200 mm × 0.175 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2.65 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)