Documentos clave
GF78966332
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT055121
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 25,212.00
MXP 25,212.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 25,212.00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 25,212.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 789-663-32
Longitud
10 m
diámetro
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)