GF78173466
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 0.5 m
Sinónimos:
IN135130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 781-734-66
Longitud
0.5 m
diámetro
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)