Documentos clave
GF77734615
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99%
Sinónimos:
AL526020
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 29,794.00
MXP 29,794.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 29,794.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
MXP 29,794.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 777-346-15
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
50 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)