Documentos clave
GF77730004
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinónimos:
MG516100
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 20,732.00
MXP 20,732.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 20,732.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
MXP 20,732.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 777-300-04
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)