Documentos clave
GF77406396
Dural® - aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1
500mm tube, 0.81mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.708mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AL047110
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 774-063-96
L × grosor de la pared
500 mm × 0.051 mm
D.E. × D.I.
0.81 mm × 0.708 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)