GF77273501
Tantalum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA000285, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 772-735-01
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50 x 50 mm × 0.009 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)