Key Documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinónimos:
FE506020
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99.999%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 770-193-85
weight
50 g
max. part. size
850 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)