Documentos clave
GF72229440
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 0.2m coil, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinónimos:
TI050400
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 30,706.00
MXP 30,706.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 30,706.00
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
MXP 30,706.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 722-294-40
L × thickness
0.2 m × 0.42 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)