GF72193114
Titanium
tube, 500mm, outside diameter 2.03mm, inside diameter 1.63mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.6+%
Sinónimos:
Titanium, TI007100
About This Item
Ensayo
99.6%
Formulario
tubes
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 721-931-14
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.03 mm × 1.63 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)