Documentos clave
GF72070174
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, grade heat sealable
Sinónimos:
PP301351
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,098.00
MXP 8,098.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,098.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 8,098.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 720-701-74
Longitud
1 m
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)