Documentos clave
GF71774905
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 50 mm, L 500 mm
Sinónimos:
ET327950
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 9,258.00
MXP 9,258.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 9,258.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 9,258.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 717-749-05
Longitud
500 mm
Diámetro
50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)