GF71628521
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
NI706010
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 716-285-21
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)