Documentos clave
GF70879821
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 75 x 75mm, 6.0mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020650
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 7,827.00
MXP 7,827.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 7,827.00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
MXP 7,827.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 708-798-21
tamaño × grosor
75 mm × 75 mm × 6.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)