GF69585722
Stainless steel - AISI 304
rod, 10.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm, temper as drawn
Sinónimos:
FE227915
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 695-857-22
Longitud
100 mm
diámetro
10.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)