Documentos clave
GF68023289
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10m coil, 0.075mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU070330
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 26,958.00
MXP 26,958.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 26,958.00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
MXP 26,958.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 680-232-89
tamaño × grosor
10 m × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)