GF66628367
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 4mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI130350
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 666-283-67
tamaño × grosor
4 mm × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)