Documentos clave
GF66542777
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
1000mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.063mm wall thickness, 0.614mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
AL027090
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 665-427-77
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)