Merck
GF65129104
Tungsten
washer, length 25 pcs, size m3, outside diameter 6.0mm
Sinónimos:
W 00WA03, W
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 8,307.00
MXP 8,307.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 8,307.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161807
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
MXP 8,307.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 25
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 651-291-04
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)