Documentos clave
GF65056541
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 250 × 400 mm, grade high purity
Sinónimos:
ME303031
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 27,733.00
MXP 27,733.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 27,733.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
MXP 27,733.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 650-565-41
tamaño
250 × 400 mm
grosor
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)